Merck
48710-U
Supelco
フェナントレン-d10 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 625
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type internal/surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
YNPNZTXNASCQKK-LHNTUAQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48710-U:4548173241227
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.