Merck
48139
Supelco
EPA TCLP Pesticides Mix
1000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12181503
グレード
analytical standard
認証
EPA 1311
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Endrin
    Heptachlor
    Heptachlor exo-epoxide
    Lindane
    Methoxychlor
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)