詳細
ASTM® D4815 Valve Timing Mix may be used for the determination of oxygenates (ethers and alcohols) in gasoline by GC. All components used in preparing the standards have been analyzed for purity, water content, and the presence of other method components to 0.01%. Blends have been prepared using precise gravimetric techniques exceeding the requirements of ASTM Method D4815. Corrections are made for common impurities. All calibration blends are provided with a chromatogram and data verifying the purity and identity of the raw materials.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Each component at the nominal weight percent listed. Use for determining the proper backflushing valve timing.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
tert-Butyl ethyl ether 10 % (w/w)
tert-Butyl methyl ether 10 % (w/w)
Diisopropyl ether 10 % (w/w)
Hexane 60 % (w/w)
Methylcyclopentane 10 % (w/w)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-9.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-23 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47212:4548173303437
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)