analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
176 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
InChI Key
PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
424.4 °F - closed cup
引火点(℃)
218 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
442784:
この製品を見ている人はこちらもチェック