Merck
40685
Supelco
フルフェノクスロン
reference material
別名:
N-{4-[2-クロロ-4-(トリフルオロメチル)フェノキシ]-2-フルオロフェニルアミノカルボニル}-2,6-ジフルオロ-ベンズアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11ClF6N2O3
CAS番号:
分子量:
488.77
Beilstein:
8398323
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1NC(=O)NC(=O)c3c(F)cccc3F
InChI
1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
InChI Key
RYLHNOVXKPXDIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
40685-VAR:
40685-50MG:
40685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)