Merck
40051
Supelco
ヘキサクロロシクロペンタジエン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116105
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 508
製品種目
TraceCERT®
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mg
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5Cl6/c6-1-2(7)4(9)5(10,11)3(1)8
InChI Key
VUNCWTMEJYMOOR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hexachlorocyclopentadiene is an organochlorine compound, which may be used, in the manufacture of some pesticides.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40051:4548173143729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sublethal effects of the flame retardant intermediate hexachlorocyclopentadiene (HCCPD) on the gene transcription and protein activity of Daphnia magna
Houde M, et al.
Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands), 140, 213-219 (2013)
Teratogenic potential of hexachlorocyclopentadiene in mice and rabbits.
F J Murray et al.
Toxicology and applied pharmacology, 53(3), 497-500 (1980-05-01)
Hexachlorocyclopentadiene contamination of a municipal wastewater treatment plant.
J R Kominsky et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 41(8), 552-556 (1980-08-01)
Retention and fate of inhaled hexachlorocyclopentadiene in the rat.
L J Lawrence et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 26(5), 663-668 (1981-05-01)
J G Garcia et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 54 ( Pt 5), 645-647 (1998-06-24)
There are two independent molecules of endo-endo-anti-1,7,8,9,10,16,17,18,19,19,20,20-dodecachloro-4,13- dioxapentacyclo[14.2.1.1(7,10).0(2,15).0(6,11)]icosa-8,17-di ene, C18H12Cl12O2, in the unit cell with different conformations. In one, the ten-membered ring adopts a chair-chair conformation, and in the other, it adopts a distorted chair-chair conformation. There are near-zero torsion