Merck
29625-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
詳細
color (dark orange)
特徴
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002980
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート