Merck
29617-U
Varian® 8400用SGEシリンジ
volume 10 μL, 10F-V-5/0.47A, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
詳細
color (dark orange)
特徴
needle type F (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 002950
ニードルL × 外径
50 mm × 0.5 mm
容量
10 μL
詳細
SGE syringe for Varian® 8400 features a cemented needle with bevel tip designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)