Merck
29122-U
Supelco
Interlocked vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥23,200
¥23,200
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥23,200
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
¥23,200
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
物質
clear glass vial
詳細
Interlocked vial (with fused-in insert)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
法的情報
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)