Merck
29018-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
natural polypropylene vial
詳細
with molded conical insert
特徴
closure type screw top vial
with molded conical insert
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.5 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)