Merck
2877101-U
Supelco
インレットライナー、スプリットレス型、直線デザイン
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
NACRES:
SB.54
詳細
Split for ThermoQuest 8000 and TRACE, straight through
包装
pkg of 1 ea
L × 外径 × 内径
105 mm × 8.0 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Thermo(ThermoQuest 8000およびTRACE)に適合します。
法的情報
TRACE is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)