Merck
28679-U
Supelco
Humonic Optiflow 520 Digital Volumetric (Bubble) Flowmeter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
パラメーター
0.5-500 mL/min flow rate
アプリケーション
environmental
詳細
この製品には、流量計、ガラス器具(流管)、絞りバルブ、バルブクランプ、 フレキシブル・チューブが含まれています。
その他情報
Included with this product are: flowmeter, glassware (flow tube), squeeze bulb, bulb clamp, and flexible tubing.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Is Product 28679-U, Optiflow 520 Flowmeter, NIST certified?
    1 回答
    1. Product 28679-U, Optiflow 520 Flow Meter, is not NIST certified.