Merck
28286-U
Supelco
熱脱離用エンプティチューブ
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., pkg of 1 ea
別名:
フリット付きチューブ、 GERSTEL® TD用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
glass TD tube
特徴
fritted
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × 内径 × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Gerstel® TDS A & TDS2
詳細
Empty Tube with Frit for GERSTEL® TD is used for packing other adsorbents or sample preparation applications.
法的情報
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)