28148U
28148-U
¥2,090
1 of 10
Supelco
28469-U
SLB®-5msキャピラリーGCカラム
55439-U
Supel™ QuE
30276-U
テドラー®ガスサンプリングバッグ
29458-U
Thermogreen® LB-2 セプタム 固形ディスク
Sigma-Aldrich
Z279102
Tedlar® gas sampling bag
57032
Visiprep™マニホールド流量調節バルブ
55234-U
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
55284-U
31678
クロキントセットメキシル
active air sampling: suitable
air monitoringindustrial hygiene
分析化学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.