28021U
28021-U
¥24,100
1 of 10
Supelco
20660-U
Thermogreen® LB-2 セプタム 固形ディスク
20652
27511
セプタム、青色PTFE/白色シリコン
23163
20651
20627
GR-2 Septa
USP
1370350
Lorazepam Related Compound D
28336-U
モールドタイプThermogreen® LB-2セプタム、インジェクションホール付き
BR134080
BRAND® flow indicator
20663
pkg of 50 ea
9 mm ( 11/32 in.)
for use with Varian CP-1177
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.