安全性情報
27449
Supelco
スナップリングバイアル用密閉容器
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 13 mm,
starburst cap
, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/silicone
polypropylene seal
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
直径
13 mm
フィッティング
thread for 13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)