Merck
27411
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
polypropylene vial
詳細
conical bottom, large opening
特徴
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.75 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート