Merck
27270-U
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
1 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials, screw top, polypropylene feature a wide opening target area for easy needle penetration.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)