Merck
27063
Supelco
クリンプトップ、バイアルのみ、2.0mL、要11mmシール
clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial (with marking spot)
特徴
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
11 mmシ-ルを必要とするクリンプトップバイアルです。種々のスタイルをご用意しております。これらのバイアルはソリッドグラス仕上げで、口径(内径)は4.6 mmまたは6.0 mmです。広口の製品は針刺し的の面積を広くとれます。これらのバイアルに合うクリンプシ-ルにはさまざまな色があります。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート