Merck
2637301
Supelco
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、直線でざいん(10% OV-101を 80/100 クロモソルブ W HPに充填)
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
詳細
Split (wool packed)
packed
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Varian 03-918956-00 (OEM)
L × 外径 × 内径
54 mm × 5.0 mm × 3.4 mm
適合性
configured for
for use with Varian 1078 Injector
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Varian(1078および1079注入器)に適合します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)