Merck
26258-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
50F-GT, volume 50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
別名:
SYRINGE SGE 50UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥11,500
¥11,500
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥11,500
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
¥11,500
出荷予定日2025年4月11日
バルクの問い合わせ
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 004200
ニードルL × 外径
50 mm × 0.50 mm
容量
50 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 50F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)