Merck
25777
Supelco
Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
別名:
Polar Fused Silica Tubing, 30M 0.25MM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica tubing
組成
PEG (deactivated)
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)