安全性情報
24738-U
Supelco
クリンプトップ微量バイアル(8 mmシールが必要)
volume 0.8 mL, clear glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
glass
特徴
closure type crimp top vial
包装
pkg of 200 ea
外径 × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
容量
0.8 mL
フィッティング
thread for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
7 × 40mm
以下の機種でご使用になれます:
Beckman 504 Gilson 231-401、232-401
Carlo Erba AS200S、A2005(9ラック) (ASPEC除く)
du Pont ICI LC1600
Finnigan A200S Phillips S4、S8、4700LC/GC
SGE LS-3200
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
24738-U:
MU24738-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)