Merck
24643
Supelco
Battery charger
for use with Model 1060 Bag Sampler, AC/DC input 110 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
テクニック
whole air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Model 1060 Bag Sampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories for field sampling pumps. It is used with a DC battery in a 1-liter vacuum bag sampler.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)