Merck
24636
Supelco
サンプリング真空ポンプ用バッテリー
for use with Model 1062, 1063, & 1067
別名:
Battery for Field Sampling Pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
テクニック
whole air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Model 1062, 1063, & 1067
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Battery for Vacuum Sampling Pump is a DC battery employed with a 10-liter vacuum bag sampler. Once it is adjusted to 12 volts, the bag sampler fills or empties a 10-liter bag in two minutes by applying a vacuum or pressure to the outside of the sample bag. The automatic shut-off switch prevents the sample bag from over-filling.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)