Merck
24304INT
Supelco
β-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
別名:
β-DEX 120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
詳細
GC capillary column
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
カラムタイプ
capillary chiral
適合性
for use with Agilent Intuvo GC
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-DEX 120カラムのキラル固定相は、中極性固定相にパーメチル化β-シクロデキストリンを結合させたものです。幅広いキラル化合物(ケトン、エステル、アルカン、アルケン、アルコール、酸、エーテルなど)のエナンチオ分離にお勧めです。10% (β-DEX 110)と20% (β-DEX 120)のβ-シクロデキストリン含量によって溶離順が変化しますが、同程度のエナンチオ選択性が保持されます。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • 30°C~230°C
法的情報
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.
    1 回答
    1. This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.