Merck
24251INT
Supelco
SPB®-624キャピラリーGCカラム
column L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
別名:
SPB®-624 Capillary GC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
df
1.80 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
カラムL × 内径
60 m × 0.32 mm
アプリケーション
pharmaceutical
カラムタイプ
capillary intermediate polar
適合性
for use with Agilent Intuvo GC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、特に分離、効率、および低ブリードを目標にして試験されています。これは、環境試料から揮発性のハロゲン化、非ハロゲン化、および芳香族混入物をパージ/トラップ分析するために設計されています。
USPコード:このカラムは、USP G43の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • 独自技術
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)