Merck
24215-U
Supelco
SPB®-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥107,000
¥107,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥107,000
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
¥107,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G1, G2, and G9
パラメーター
-60-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
40
df
2.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.32 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:多くの場合、このカラムは非極性カラムを必要とする従来の一般的な用途に使用されます。検体は主に沸点で分離されます。
USPコード:このカラムは、USP G1、G2、およびG9の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:-60°C~320°C(等温またはプログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:-60°C~300°C(等温またはプログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、<2 μm:-60°C~300°C(等温)または320°C(プログラム温度)
  • 内径≥0.53 mm、≥2 μm:-60°C~260°C(等温)または280°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)