Merck
24110UINT
Supelco
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
別名:
SP®-2380 Intuvo Capillary GC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica column
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
カラムタイプ
capillary highly polar
適合性
for use with Agilent Intuvo GC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)