Merck
24023INT
Supelco
SP®-2340キャピラリーGCカラム
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
別名:
SP®-2340 Capillary GC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
物質
fused silica
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
60 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
カラムタイプ
capillary highly polar
適合性
for use with Agilent Intuvo GC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:この非結合性カラムは、このクラスで最も高い極性を有しています。あらゆる汎用ビスシアノプロピルカラムの場合と同様に、脂肪酸メチルエステル(FAME)幾何異性体、ダイオキシン、炭水化物、および芳香族化合物の高温/低温分離に極めて効果的です。
USPコード:このカラムは、USP G5の要件を満たしています。
:
  • 結合なし
  • ポリ(ビスシアノプロピルシロキサン)
温度限界:
  • 室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)