23986
別名:
SYRINGE SGE 10MAX-SV
1 of 10
Z683531
PP/PEシリンジ(ニードルなし)
21000-U
ハミルトン®シリンジ、1000シリーズGASTIGHT®、PTFE製ルアーロック型
Sigma-Aldrich
377791
3,3,3′,3′-Tetramethyl-1,1′-spirobiindane-5,5′,6,6′-tetraol
483729
mono-2-(Methacryloyloxy)ethyl maleate
Z652555
Greiner CELLSTAR®血清ピペット
Y0001856
Paeoniflorin
8.08154
Thionyl chloride
26210-U
147532
1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride
Supelco
48566
アセナフチレン
bevel tip needleglass syringe
23 ga
syringe supplied with needle and probe
pkg of 1 ea
SGE 008975
50 mm × 0.63 mm
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.