Merck
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
0.016″ aluminum
包装
pkg of 100 ea
トングL
5 1/4 in.
書き込み面L×W
1 1/8 in. × 3/4 in.
詳細
キャピラリーカラムに恒久的なラベルを貼付します。
  • ボールペンで刻印できるほどの柔らかさです
  • 必要な情報をすべて記載するのに十分な大きさです
  • 軽量でカラムに損傷を与えません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)