Merck
23482
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, General Purpose
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥13,900
¥13,900
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥13,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
¥13,900
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 12 ea
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CapSeal Bullet™フェルールは、アルミニウム製のベースに組み込まれたグラファイト材からできています。この独特な設計によってフェルールがフィッティングに付着しないため、取り外しが簡単になります。付着したフェルールを見つけ出したり、フィッティングが損傷するリスクを冒したりする悩みを解消します。
特徴:指で締めた後、さらに1/8回転させて密封します。再利用可能です。末端に特殊なテーパー処理を施しているため、グラファイトがフィッティングに押し出されることはありません。
材質:アルミニウム製のベースに組み込まれたグラファイト
最高温度:450°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.[1]
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)