Merck
23378
Supelco
Borosilicate Glass Fiber Filter
A/E Glass Fiber, pore size 1 μm, O.D. 37 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
circles
glass
認証
ASTM® D4600
NIOSH 5001,5006,5008,5012,5014,5016,5026,5027,5502,5504
OSHA 31,58
詳細
Gelman A/E (binder free)
包装
pkg of 500 ea
外径
37 mm
ポアサイズ
1 μm
1 μm
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass fiber filters are recommended by the US EPA for high volume air sampling to collect atmospheric particles and aerosols since they are binding free agent.
その他情報
Pads not included.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)