Merck
23110-U
Supelco
ガラス製充填GCカラム(Agilent対応、Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,300
¥44,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,300
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.54
¥44,300
Check Cart for Availability
物質
glass column
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.6 ft (2.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm, TightSpec
Matrix
80/120 Carbopack B DA support
マトリックス活性基
4% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
In a packed column, the carrier gas percolates through the porous bed and separation is achieved by moving the solutes apart. Packed columns are made up of two main materials; stainless steel and Pyrex glass. Pyrex glass columns are shaped as desired by coiling at about 700°C. Glass column are in some cases treated with silanizing reagent to eliminate the surface hydroxyl groups which becomes catalytically active and produce asymmetric peaks.[1]
その他情報
これは、明示された長さの+/-6 mm以内に適合するTightSpecカラムです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
23110-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raymond P.W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)