安全性情報
23017
Supelco
HPLC sample loop 10μl ss 7000psi ea
sample loop volume 10 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
物質
stainless steel sample loop and nuts
メーカー/製品名
VICI Valco® SL10CUW
パラメーター
7000 psi max. pressure
サンプルループ容量
10 μL
フィッティング
10-32 Valco fittings (nuts and ferrules included)
適合性
for use with Valco HPLC valve
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takuma Kumamoto et al.
Neuron, 107(4), 617-630 (2020-06-20)
Stable genomic integration of exogenous transgenes is essential in neurodevelopmental and stem cell studies. Despite tools driving increasingly efficient genomic insertion with DNA vectors, transgenesis remains fundamentally hindered by the impossibility of distinguishing integrated from episomal transgenes. Here, we introduce