Merck
22808
Supelco
GOW-MAC®ミニチュアリーク検出器
AC/DC input 230 V AC (50 Hz)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
製品22808は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
詳細
この極めて鋭敏な漏れ検出器は、液体の漏れ検出器にある装置汚染のリスクなしに、素早く漏れを見つけるのに優れています。これは軽量・小型であり、漏れの位置を正確に示すことができる手持ちの探知棒が付いています。このユニットは熱伝導度検出器と同じ原理で動作し、熱伝導度が空気と異なるあらゆるガスに反応します。使いやすく、ほとんどまたはまったくトレーニングを受けずに操作できます。
  • ユニットのスイッチをオンにします。
  • バックグラウンドエアーをゼロに設定します。
  • 漏れを探ります。
このユニットは、電源コードをつないで給電することも、搭載した電池を充電して給電することもできます。電源コード、電池、および充電器がすべて含まれています。
ご注意:可燃性ガスで使用しないでください。
仕様:
  • 検出器:サーミスタ付き熱伝導セル
  • ポンプ:ダイヤフラム型
  • 視覚表示:LED棒グラフ
  • ゼロ設定:ドリフトを除去して自動
  • 音声信号:設定点と音量を調整可能な可聴アラーム
  • 電池:充電型Ni-Cd
  • 電池の寿命:8時間。1時間で容量の95%まで充電できます。
  • 寸法:幅3 1/4インチ×高さ1 13/16インチ (4.5 cm)×奥行き5 1/4インチ(13 cm)
感度(フルスケールの10%の偏差を生じるのに必要な最低の漏れ速度):
  • ヘリウム:1.0×10-5 cc/秒 (0.012フィート3/年)
  • アルゴン:1.0×10-4 cc/秒 (0.110フィート3/年)
  • CO2:1.0×10-4 cc/秒 (0.123フィート3/年)
  • 冷媒:1.0×10-4 cc/秒 (0.123フィート3/年)
  • H2:He (40:60):1.0×10-5 cc/秒 (0.012フィート3/年)
法的情報
GOW-MAC is a registered trademark of GOW-MAC Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)