Merck
22627
PID lamp window cleaning kit
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41100000
包装
pkg of 1 ea
詳細
Cleaning kit includes aluminum oxide cleaning compound, swabs, and instructions.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
22627:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)