Merck
22517
Supelco
Supelcoはめ輪ナットアダプター (Agilent MS検出器対応)ローレット手締め
pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 2 ea
詳細
この黄銅製アダプターにより、長いまたは汎用フェラルをAgilentMSDに使用できるようになります。黄銅製で、MSDソーススレッドに損傷を与えません。ヘッドにギザギザが付いているので指で締めることができ、適合するスパナを探す必要がなくなります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Debora Keller et al.
Nanoscale, 12(44), 22511-22517 (2020-11-12)
Elementary atomic mechanisms underlying nanoparticle growth in liquids are largely unexplored and mostly a subject of conjectures based on theory and indirect experimental insights. Direct, experimental observation of such processes at an atomic level requires imaging with single-atom sensitivity and