Merck
22510-U
Supelco
SupeltexM-2Bキャピラリーフェラル、ロングデザイン
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 10 ea
内径
0.4 mm
適合性
0.10-0.25 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:キャピラリーカラムに容易に適合し、密封効果が高く破損しにくくなっています。
材質:
DuPont製VESPEL SP-211(75%ポリイミド、15%グラファイト、10% PTFE)
最高温度:350°C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)