安全性情報
22434
Mirror with Rotating Head
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
chrome-plated handle
包装
pkg of 1 ea
詳細
Ideal for examining inside of injection and detector fittings for ferrule or column fragments. Rotating head allows wide range of movement.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)