安全性情報
22321
Supelco
Supeltex M-2 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 10 ea
内径
1/8 in.
フィッティング
1/8 in. ferrule for 1/8 in. O.D. packed column
適合性
1/8 in. O.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴:高い再利用可能性。
材質:DuPont製VESPEL SP-1(100%ポリイミド)
最高温度:
350°C
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)