22313U
22313-U
¥54,100
出荷予定日2025年5月16日
1 of 10
Supelco
33195
クリンパー
Z114227
Hand-operated aluminum cap crimper
29403-U
認証済みクリンプトップバイアル、12 × 32 mm
33281
Vial Decapper, pliers-type
22316-U
ハンドクリンパー、調整可能
Z114243
33280-U
27058
クリンプトップ、バイアルのみ、2.0mL、要11mmシール
29127-U
Vials, crimp top, convenience pack, 12 x 32 mm, large opening, pkg 100
Z114235
pkg of 1 ea
for use with 11mm crimp top vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
分析化学
分析用バイアル
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 5
33183
ハンドデキャッパー
27059
27214-U
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
33283