Merck
21804
Supelco
空ガラス製 GC カラム、PerkinElmer® 8000, 9000, AutoSystem, XL, および Clarus 500 (Not On-Column)用
L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
glass column
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
カラムタイプ
empty
適合性
for use with PerkinElmer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GC columns are of two types; packed column and capillary column. Capillary column carries the gas through a central aperture which is unimpeded through the entire length of column. In general, capillary columns are made longer to produce more theoretical plates. This also helps in band dispersion eventually narrowing the peaks and resulting in high resolution.
シラン処理済みの空のガラス製カラムです。接続金具は含まれません。
  • X(注入器のアーム長)= 6.81インチ(173 mm)
  • Y(検出器のアーム長)= 6.81インチ(173 mm)
  • S(スパン、インジェクターから検出器まで)= 6.5インチ (165 mm)
このカラムは、PerkinElmer 8000、9000、AutoSystem、XL、およびClarus 500に適合します(オンカラム注入以外)。
アプリケーション
Empty column may be used for packing adsorbents for temperature-programmed desorption (TPD) instrumentation.
法的情報
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)