Merck
21642
Supelco
空ガラス製 GC カラム、Agilent® 5890 および 6890 (Configuration "B")用
L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
glass column
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
10.0 ft (3.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
カラムタイプ
empty
適合性
for use with Agilent Configuration B
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シラン処理済みの空のガラス製カラムです。接続金具は含まれません。
  • X(注入器のアーム長)= 11.02インチ(280 mm)
  • Y(検出器のアーム長)= 7.09インチ(180 mm)
  • S(スパン、インジェクターから検出器まで)= 9.0インチ (229 mm)
このカラムは、Agilent 5890および6890(B構成、オンカラム注入、TCDのみ)に適合します 。
GC columns are of two types; packed column and capillary column. Capillary column carries the gas through a central aperture which is unimpeded through the entire length of column. In general, capillary columns are made longer to produce more theoretical plates. This also helps in band dispersion eventually narrowing the peaks and resulting in high resolution.[1]
アプリケーション
Empty column may be used for packing adsorbents for temperature-programmed desorption (TPD) instrumentation.[2]
法的情報
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The determination of active filter aid adsorption sites by temperature-programmed desorption.
Zhu. Z. Y.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 71, 189-194 (1994)
Raymond P. W. Scott
Introduction to Analytical Gas Chromatography (1997)