Merck
2049801
Supelco
Inlet liner, split with cup (unpacked) for Varian® 1075/1077 injector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
glass
詳細
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
特徴
deactivation high temperature silanization
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Varian 01-900109-02 (OEM)
L × 外径 × 内径
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
ライナL × 外径
72 mm × 6.3 mm
適合性
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)