Merck
20343
Porapak多孔質ポリマー吸着剤
matrix Porapak QS, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
形状
solid
包装
bottle of 75 cc
パラメーター
250 °C temp. limit
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
表面積
~550 m2/g
マトリックス
Porapak QS
粒径
80-100 mesh
密度
~0.34 g/mL (free fall density)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porous polymers are the most suitable adsorbent for applications based on the analysis of gases, acids, amines, organics of low carbon number and water. They are best suited for gas chromatography and are basically copolymers of polydivinylbenzene (DVB) which are very porous in nature ranging from mesoporous to microporous.
Porapak多孔性ポリマーは、一貫した粒子サイズ、多孔性、および表面積を持った球状粒子であり、分析の精度と確度を保証します。
弊社の吸着剤に関する詳細については、sigma-aldrich.com/adsorbentsをご参照ください。
アプリケーション
Porapak QS packed columns maybe used for the analysis of sulphur-containing gases by gas-solid chromatograpy.
脚注
Porapak QSは、Porapak Qのシラン化版で、表面吸着が低減されています。
法的情報
PoraPak is a trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20343:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of sulfur-containing gases by gas-solid chromatography on a specially treated Porapak QS column packing.
De Souza TL
Analytical Chemistry, 47 (3), 543-545 (1975)
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 79-83 (2004)
Poole C.
Gas Chromatography, 127-130 (2012)