安全性情報
20276
Supelco
Amberlite XAD4
20-60 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
自己発火温度
800 °F
包装
pkg of 100 g
テクニック
HPLC: suitable
LPLC: suitable
表面積
750 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
polymer
粒径
20-60 mesh
ポアサイズ
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
密度
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
疎水性や極性の相互作用を介してイオン分子種を吸着、放出する非イオン性マクロレティキュラ-樹脂;通常、アイソクラティック条件下で使用されます。
Amberlite XAD4 is a nonpolar absorbent used for stripping and concentration of organic compounds.[1] Bacillus subtilis immobilized on Amberlite XAD-4 has been investigated as new biosorbent in trace metal determination.[2]
アプリケーション
小さな疎水性化合物、界面活性剤、医薬品製造、フェノ-ル類、塩素有機物質、農薬除去および回収、水系食品流動時の有機物質除去用の多環芳香族吸着剤
  • Amberlite XAD4 was used in rapid fractionation technique.[3]
  • Amberlite XAD4 was used as sorbent for HPLC analysis.[4]
その他情報
粒径は2種類あります:
Mesh 20-60 は、製品番号20276、10358、XAD4です。
Mesh 20-50は、製品番号06444です。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
20276:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Characterization and applications of Amberlite XAD-4 in preparative liquid chromatography
Pietrzyk, D. J., and J. D. Stodola
Analytical Chemistry, 53, 1822-1828 (1981)
A S Ghatbandhe et al.
Journal of environmental science & engineering, 50(2), 163-168 (2009-03-20)
Adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics of 2,4-dichlorophenol (2,4-DCP), one of the most commonly used chlorophenol, onto bituminous coal based Filtrasorb-400 grade granular activated carbon, were studied in aqueous solution in a batch system with respect to temperature. Uptake capacity of
Passively capturing air data on more volatile chemicals.
Kellyn Betts
Environmental science & technology, 43(4), 978-978 (2009-03-27)
Siva Sarathy et al.
Water research, 44(14), 4087-4096 (2010-06-18)
The advanced oxidation process utilizing ultraviolet and hydrogen peroxide (UV/H(2)O(2)) is currently applied in commercial drinking water applications for the removal of various organic pollutants. Natural organic matter (NOM) present in the source water can also be oxidized and undergo
Mehmet Dogru et al.
Journal of hazardous materials, 149(1), 166-173 (2007-05-01)
The present work proposes the use of Bacillus subtilis immobilized on Amberlite XAD-4 as new biosorbent in trace metal determination. The procedure is based on the biosorption of Cu and Cd ions on a column of Amberlite XAD-4 resin loaded