20029-U
ORBO™ Amberlite™ XAD-4チューブ
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS), pkg of 10 ea
別名:
ORBO™ 65P (OVS) Amberlite™ XAD®-4 specially cleaned, 160/80 mg
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
物質
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
品質水準
製品種目
Amberlite™
ORBO™
組成
Bed A, 160 mg
Bed B, 80 mg
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
ORBO™ 65P
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS)
Matrix
XAD-4 (specially cleaned)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Polar and non-polar VOCs; select aldehydes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
It is commonly used as an adsorbent to collect and retain the volatile organic compound in the air samples, allowing for accurate determination of air concentrations. [1]
WGK
WGK 3
Jan Code
20029-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ