Merck
150691
Supelco
チオ硫酸ナトリウム 溶液
0.1 M, for 3S adapter technology
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2S2O3
CAS番号:
分子量:
158.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.0992-0.1008 M
0.1 M
テクニック
titration: suitable
容量
1 L
1000 mL
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3S - Safe, Smart, Secure
An intelligent packaging solution protected with originality seal.
Reagent information is transferred via RFID from reagent bottle to titrator.
3S reagents are compatible only with the Metrohm Omnis titration platform.
Please see here SigmaAldrich.com/3S
その他情報
Once the bottle is opened, storage time is limited.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
150691-BULK:
1506911000:
150691-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)